Merck
908231
Sigma-Aldrich
β-Muricholic acid-2,2,3,4,4-d5
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H35D5O5
Molekulatömeg:
413.60
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
C[C@@H](CCC(O)=O)C1CCC2C3C([C@](CC([2H])([2H])[C@](O)([2H])C4([2H])[2H])(C)C4[C@H](O)[C@@H]3O)CC[C@@]21C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKPMWHFRUGMUKF-XDSRRUNDSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)