Fontos dokumentumok
SAB1409345
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDUFS4 antibody produced in mouse
clone 3A4, ascites fluid, solution
Szinonimák:
AQDQ
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3A4, monoclonal
form
solution
molekulatömeg
antigen 44.99 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
izotípus
IgMκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NDUFS4(4724)
Általános leírás
This gene encodes an accessory subunit of the mitochondrial membrane respiratory chain NADH dehydrogenase (Complex I), or NADH:ubiquinone oxidoreductase, the first multi-subunit enzyme complex of the mitochondrial respiratory chain. Complex I plays a vital role in cellular ATP production, the primary source of energy for many crucial processes in living cells. It removes electrons from NADH and passes them by a series of different protein-coupled redox centers to the electron acceptor ubiquinone. In well-coupled mitochondria, the electron flux leads to ATP generation via the building of a proton gradient across the inner membrane. Complex I is composed of at least 41 subunits, of which 7 are encoded by the mitochondrial genome and the remainder by nuclear genes. (provided by RefSeq)
Immunogen
NDUFS4 (AAH05270, 1 a.a. ~ 175 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAVSMSVVLRQTLWRRRAVAVAALSVSRVPTRSLRTSSWRLAQDQTQDTQLITVDEKLDITTLTGVPEEHIKTRKVRIFVPARNNMQSGVNNTKKWKMEFDTRERWENPLMGWASTADPLSNMVLTFSTKEDAVSFAEKNGWSYDIEERKVPKPKSKSYGANFSWNKRTRVSTK
Fizikai forma
Clear solution
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3