AB9748-I
Anti-14-3-3 Antibody (pan)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
14-3-3 protein beta/alpha, KCIP-1, Protein 1054, Protein kinase C inhibitor protein 1, 14-3-3 protein epsilon, 14-3-3E, 14-3-3 protein eta, Protein AS1, 14-3-3 protein gamma, 14-3-3 protein theta, 14-3-3 protein T-cell, 14-3-3 protein tau, Protein HS1, 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), fish (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... YWHAB(7529) , YWHAE(7531) , YWHAG(7532) , YWHAH(7533) , YWHAQ(10971) , YWHAZ(7534)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg from a representative lot immunoprecipitated 14-3-3 from 500 µg of A431 cell lysate.
Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected 14-3-3 in 10 µg of A431 cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1