Fontos dokumentumok
900937
TBPe
sublimed
Szinonimák:
2,5,8,11-Tetra-tert-butylperylene, 2,5,8,11-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)perylene, TBP
Teszt
99% (sublimed, HPLC)
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
C(C)(C)(C)c1cc2c3c(c4c5c2cc(cc5cc(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(cc3c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H44/c1-33(2,3)23-13-21-14-24(34(4,5)6)19-29-30-20-26(36(10,11)12)16-22-15-25(35(7,8)9)18-28(32(22)30)27(17-23)31(21)29/h13-20H,1-12H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFTIPCRZWILUIY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore the eco-friendly potential of organic thin film transistors (OTFTs) for detecting chemical analytes, identifying viruses, and assisting in health diagnostics. This mini-review highlights challenges of achieving sustainability, safety, and biodegradability of each component of an OTFT sensor.