Merck
900794
Sigma-Aldrich
Selenium-77Se
≥99.2 atom % (77Se)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
77Se
Molekulatömeg:
76.92
UNSPSC kód:
12141910
izotóptisztaság
≥99.2 atom % (77Se)
form
solid
tömegeltolódás
M-2
SMILES string
[77SeH2]
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)