Fontos dokumentumok
900774
Di-PDI
Szinonimák:
2,2′,9,9′-Tetrakis(1-pentylhexyl)-[5,5′-bianthra[2,1,9-def:6,5,10-d′ e′ f′]diisoquinoline]-1,1′,3,3′,8,8′,10,10′(2H,2′H,9H,9′H)-octone
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Band gap: 2.06 eV
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
powder
oldhatóság
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
Keringési energia
HOMO -5.81 eV
LUMO -3.75 eV
SMILES string
N1(C(=O)c2c3c4c(c%12c%13c(c4ccc3C1=O)ccc%14c%13c(cc%12)C(=O)N(C%14=O)C(CCCCC)CCCCC)c(c2)c5c6c7c(c9c%10c6ccc%11c%10c(cc9)C(=O)N(C%11=O)C(CCCCC)CCCCC)ccc8c7c(c5)C(=O)N(C8=O)C(CCCCC)CCCCC)C(CCCCC)CCCCC
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SROWQESEJZYBTR-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.