Merck
900579
Sigma-Aldrich
(S)-2-Benzylpiperidine
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H17N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
liquid
mp
46.2 °C
funkcionális csoport
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C12H17N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10H2/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ITXCORRITGNIHP-LBPRGKRZSA-N
Alkalmazás
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)