Fontos dokumentumok
793248
Polyhydroxylated fullerenes, water soluble
Szinonimák:
C60(OH)n, water soluble C60, Fullerenols, Polyhydroxy fullerenes
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
szín
light yellow to yellow
oldhatóság
water: soluble >50 mg/mL
DMSO: slightly soluble
methanol: slightly soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.