Merck
649147
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylpyrrolidine
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H11N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
85.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
optikai aktivitás
[α]20/D +19°, c = 5 in methanol
törésmutató
n20/D 1.4354
bp
97-99 °C (lit.)
sűrűség
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11N/c1-5-3-2-4-6-5/h5-6H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGHPCLZJAFCTIK-YFKPBYRVSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
45.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
7.2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)