Fontos dokumentumok
900571
Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated
lactide:glycolide 80:20, Mw 200,000
Szinonimák:
PLGA 85:15
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Javasolt termékek
Forma
crystals
Minőségi szint
adagolási arány
lactide:glycolide 80:20
molekulatömeg
Mw 200,000
lebomlási időtartam
<9 months
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Controlled release, nanoparticles, scaffolds.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)