900511
CdSe/CdS core-shell type quantum rods
fluorescence λem 530 nm, 5 mg/mL in hexane
Szinonimák:
CANdot®, Elongated quantum dots, Fluorescent nanocrystals, QDs, Quantum rods
About This Item
Javasolt termékek
form
dispersion
Minőségi szint
koncentráció
5 mg/mL in hexane
sűrűség
0.6665 g/mL
fluoreszcencia
λem 530 nm
λem 530 nm±8 nm FWHM <45 nm, quantum yield >70%
funkcionális csoport
(Surface group ODPA/HPA)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Alkalmazás
Vigyázat
Do not freeze.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Nervous system, Respiratory system
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Sharma professzor és munkatársai áttekintik ennek az új anyagnak a szintézisét és alkalmazásait. Ennek során szó esik a kvantumpöttyök egyedi tulajdonságairól és napelemes alkalmazásokban való alkalmazhatóságukról, valamint az ezen anyagok kifejlesztéséhez használt általános szintézis technikákról.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.