900514
CdSe/CdS core-shell type quantum rods
fluorescence λem 620 nm, 5 mg/mL in hexane
Szinonimák:
CANdot®, Elongated quantum dots, Fluorescent nanocrystals, QDs, Quantum rods
About This Item
Javasolt termékek
Forma
dispersion
Minőségi szint
koncentráció
5 mg/mL in hexane
profilarány
5
fluoreszcencia
λem 620 nm
λem 620 nm±8 nm FWHM <45 nm, quantum yield >70%
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Sharma professzor és munkatársai áttekintik ennek az új anyagnak a szintézisét és alkalmazásait. Ennek során szó esik a kvantumpöttyök egyedi tulajdonságairól és napelemes alkalmazásokban való alkalmazhatóságukról, valamint az ezen anyagok kifejlesztéséhez használt általános szintézis technikákról.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.