Fontos dokumentumok
SMB01343
Tetrahydrocortisol
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
5β-Tetrahydrocortisol, THF, Tetrahydro F, Tetrahydrocompound F, Tetrahydrohydrocortisone, Urocortisol
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(CO)[C@@]1(O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@@]21C
InChI
1S/C21H34O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-16,18,22-24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AODPIQQILQLWGS-GXBDJPPSSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)