Fontos dokumentumok
933678
Y6(BTPTT-4F)
Szinonimák:
Y6, 2,2′-((2Z,2′Z)-((12,13-Bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-e]thieno-[2",3":4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-g]thieno-[2′,3′:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))-bis(5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99% (H-NMR)
Minőségi szint
szín
black
oldhatóság
chloroform: soluble
λmax
731 nm in chloroform (UV)
Keringési energia
HOMO - 5.65 eV
LUMO - 4.1 eV
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)