Merck
485195
Sigma-Aldrich
1-Bromooctane-d17
98 atom % D
Szinonimák:
Octyl-d17 bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)6CD2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.4518 (lit.)
bp
201 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
sűrűség
1.217 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+17
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMKOFRJSULQZRM-OISRNESJSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
172.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)