Merck
903639
Sigma-Aldrich
Pregnanediol-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21D5H31O2
Molekulatömeg:
325.54
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(CCC2C3CC[C@@]4(C)C2CC[C@@H]4[C@H](O)C)[C@]3(C)CC([2H])([2H])[C@](O)([2H])C1([2H])[2H]
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)