Merck
900077
Sigma-Aldrich
Vitamin K2 (MK-9)-4′,5,6,7,8,8′-13C6
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Szinonimák:
Menaquinone-9-4′,5,6,7,8,8′-13C6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6C50H80O2
Molekulatömeg:
791.19
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1C(C)=C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)C([13C]2=[13C][13C]=[13C][13C]=[13C]21)=O
InChI
1S/C56H76O2/c1-42(2)22-14-23-43(3)24-15-25-44(4)26-16-27-45(5)28-17-29-46(6)30-18-31-47(7)32-19-33-48(8)34-20-35-49(9)36-21-37-50(10)40-41-52-51(11)55(57)53-38-12-13-39-54(53)56(52)58/h22,24,26,28,30,32,34,36,40H,14-21,23,25,27,29,31,33,35,37,41H2,1-11H3/b43-24+,44-26+,45-28+,46-30+,47-32+,48-34+,49-36+,50-40+/i12+1,13+1,38+1,39+1,53+1,54+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEKVBSATHCAGSV-PESLFLFUSA-N
Általános leírás
Vitamin K2, also known as menaquinone, is a polyisoprenoid-substituted napthoquinone. Menaquinone-9 (MK-9) is a subtype of vitamin K2. It is commonly found in fermented dairy products like cheese.
Vitamin K2 (MK-9)-4′,5,6,7,8,8′-13C6 is a vitamin K2 isotope wherein C-4′, C-5, C-6, C-7, C-8, and C-8′ carbons are replaced by 13C6.
Alkalmazás
Vitamin K2 (MK-9)-4′,5,6,7,8,8′-13C6 can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vitamin K
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2014)
Quantitative measurement of vitamin K2 (menaquinones) in various fermented dairy products using a reliable high-performance liquid chromatography method
Manoury E, et al.
Journal of Dairy Science, 96(3), 1335-1346 (2013)