Merck
88720
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine
≥97%
Szinonimák:
(2S)-1-[(1S)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J002-2
Méret kiválasztása
100 MG
31 200,00 Ft
500 MG
108 000,00 Ft
1 G
187 000,00 Ft
31 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
31 200,00 Ft
500 MG
108 000,00 Ft
1 G
187 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H40FeP2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
542.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
31 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +410±15°, c = 0.5 in chloroform
optikai tisztaság
ee: ≥99%
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H35P2.C5H5.Fe/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h8-21H,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STAGMXYQPGLLTD-FGJQBABTSA-N
Általános leírás
sold in collaboration with Solvias AG
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)