Fontos dokumentumok
8.40110
Sigma-Aldrich
Isooctylthioglycolate
for synthesis
Szinonimák:
Isooctylthioglycolate, Mercaptoacetic acid isooctyl ester, Isooctyl mercaptoacetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H20O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
246-613-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.3 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
hatékonyság
348 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
<-50 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >94.4 °C
sűrűség
0.97 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
SCC(=O)OCCCCCC(C)C
InChI
1S/C10H20O2S/c1-9(2)6-4-3-5-7-12-10(11)8-13/h9,13H,3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZBBHEJLECUBJT-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.970 - 0.975
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 94.4 °C - closed cup