Merck
86359
Sigma-Aldrich
TentaGel S-NH2
extent of labeling: 0.20-0.35 mmol/g N loading
Szinonimák:
O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
termékcsalád
TentaGel
Minőségi szint
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
0.20-0.35 mmol/g N loading
részecskeméret
110-150 μm
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
TentaGel S-NH2 can be used:
  • As a support in the synthesis of L-Leu based peptides and oligomers, which are used as catalysts in Julia-Colonna epoxidation of chalcones.
  • In the synthesis of 1,3-dialkyl quinazoline-2,4-diones.
  • To synthesize N-substituted amidinoaryloxypyridine analogs as potent factor Xa inhibitors.
Jogi információk
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Solid-phase synthesis of N-substituted amidinophenoxy pyridines as factor Xa inhibitors
Mohan R, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 8(14), 1877-1882 (1998)
Highly enantioselective enone epoxidation catalyzed by short solid phase-bound peptides: dominant role of peptide helicity
Berkessel A, et al.
Organic Letters, 3(24), 3839-3842 (2001)
Solid-phase synthesis of 1, 3-dialkyl quinazoline-2, 4-diones
Buckman BO and Mohan R
Tetrahedron Letters, 37(26), 4439-4442 (1996)