Merck
809721
Sigma-Aldrich
Sodium tauroursodeoxycholate-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Szinonimák:
Tauroursodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26D4H40NaNO6S
Molekulatömeg:
525.71
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@H](CCC(NCCS([O-])(=O)=O)=O)[C@H]1CCC2[C@]3([H])[C@@H](O)C[C@]4([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C.[Na+]
InChI
1S/C26H45NO6S.Na/c1-15(4-7-23(30)27-10-11-34(31,32)33)19-5-6-20-24(19)16(2)12-21-25(20)22(29)14-17-13-18(28)8-9-26(17,21)3;/h15-22,24-25,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t15-,16-,17?,18-,19?,20?,21?,22+,24?,25?,26+;/m1./s1/i8D2,13D2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRYMNPNETXBBEN-GJDYHZDRSA-M
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)