Merck
806730
Sigma-Aldrich
Modified bovine gelatin type B-PEG-Cys
0.2 μm filtered
Szinonimák:
Gelatin-Cys, Gelatin-PEG-Cys
About This Item
Lineáris képlet:
(C37H59O11N12)n (C2H4O)nC3H6ONS
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
form
flakes
tárolási hőmérséklet
−20°C
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)