Fontos dokumentumok
808989
Silica
mesoporous, 0.5 μm particle size, pore size ~4 nm
Szinonimák:
Porous Silica, Silicon dioxide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
mesoporous
powder
Minőségi szint
külső felület
300-400 m2/g
részecskeméret
0.4-0.6 μm (SEM)
0.5 μm
pórusméret
0.2-0.4 cm3/g pore volume
3.5-4.5 nm pore diameter
~4 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.