Fontos dokumentumok
806927
Silica
mesoporous SBA-16, <150 μm particle size, pore size 5 nm, Cubic pore morphology
Szinonimák:
Porous Silica, SBA-16, Silicon dioxide
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
külső felület
500-700 m2/g
részecskeméret
<150 μm
pórusméret
0.6-0.8 cm3/g pore volume
4-6 nm pore diameter
5 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.