Merck
803154
Sigma-Aldrich
Cortisone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, 98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3C18H28O5
Molekulatömeg:
363.42
UNSPSC kód:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
97% (CP)
form
liquid
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+3
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=[13C]1[13CH2]C[C@@]2(C)C(CCC(C(CC[C@]3(O)C(CO)=O)[C@]3(C)C4)C2C4=O)=[13CH]1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14?,15?,18?,19-,20-,21-/m0/s1/i5+1,9+1,13+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFYSYFVPBJMHGN-FTFXCUAESA-N
Alkalmazás
This product may be used as an analytical standard.
Kiszerelés
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)