Fontos dokumentumok
736511
Sigma-Aldrich
Silver, dispersion
nanoparticle, 40-50 wt. %, spec. resistivity < 0.001 Ω-cm, for printing on ITO and glass
Szinonimák:
Silverjet DGH-55HTG, silver ink
About This Item
Lineáris képlet:
Ag
CAS-szám:
Molekulatömeg:
107.87
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
leírás
surface tension 40 - 70 mN m-1
Forma
dispersion
nanoparticle
koncentráció
40-50 wt. %
törésmutató
n20/D 1.333
részecskeméret
≤10 nm
viszkozitás
900-1600 mPa.s ((25°C))
sűrűség
1.5-1.8 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
20-25°C
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Silver is a good conductor and is resistant to oxidation. It is used in printed conductors and printable inks (based on silver nanoparticles). Other large scale applications of nanosilver include metallization of solar cells, thin film electronics, sensors, and catalysts.
Jogi nyilatkozat
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
217.9 °F
Lobbanási pont (C)
103.3 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.
Összes mutatása