Merck
793272
Sigma-Aldrich
D-α-Hydroxyglutaric acid-13C5 disodium salt
≥99 atom % 13C, ≥94% (CP)
Szinonimák:
2-Hydroxyglutarate-13C5, (R)-2-Hydroxypentanedioic acid-13C5 disodium salt, Disodium (R)-2-hydroxyglutarate-13C5
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C5H6Na2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.04
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥94% (CP)
form
powder
technika/technikák
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=[13C]([13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13C]([O-])=O)[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZHFTEDSQFPDPP-JVBXKYRZSA-L
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)