Merck
779490
Sigma-Aldrich
1,8-Diiodonaphthalene
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H6I2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
379.96
Beilstein:
1865324
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
mp
109-113 °C
funkcionális csoport
iodo
SMILES string
Ic1cccc2cccc(I)c12
InChI
1S/C10H6I2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FURHMGVKKGEGMZ-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)