Merck
774375
Sigma-Aldrich
2-[(7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]malononitrile
≥97%
Szinonimák:
2-[(7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]propanedinitrile
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H3BrN4S
Molekulatömeg:
291.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥97%
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
solid
mp
184-188 °C
funkcionális csoport
bromo
nitrile
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc(\C=C(/C#N)C#N)c2nsnc12
InChI
1S/C10H3BrN4S/c11-8-2-1-7(3-6(4-12)5-13)9-10(8)15-16-14-9/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNWYPDKJWGLSQU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)