Fontos dokumentumok
8.53019
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Fmoc)-OH
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
Boc-Lys(Fmoc)-OH, N-α-t.-Boc-N-ε-Fmoc-L-lysine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H32N2O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
468.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
product name
Boc-Lys(Fmoc)-OH, Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98% (TLC)
≥98.0% (acidimetric)
≥99.0% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-25(32)28-22(23(29)30)14-8-9-15-27-24(31)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYEVQYFWINBXJU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Building block for preparation of peptides modified at lysine side chain by Boc SPPS. Fmoc group can be removed with piperidine in DMF.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-0069
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): passes test
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Slide 1 of 2
1 of 2