Fontos dokumentumok
771937
Platinum
nanopowder, 200 nm particle size (SEM), 99.9% (metals basis)
Szinonimák:
Platinum black, Platinum element
Teszt
99.9% (metals basis)
Forma
nanopowder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: platinum
ellenállás
10.6 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
200 nm (SEM)
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
sűrűség
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.