Fontos dokumentumok
520780
Platinum black
fuel cell grade, ≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Platinum element
About This Item
Javasolt termékek
grade
fuel cell grade
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: platinum
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
külső felület
25-34 m2/g
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.