Fontos dokumentumok
765511
Gold nanoparticles
20 nm diameter, carboxylic acid functionalized, PEG 5000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Szinonimák:
Gold nanoparticles COOH functionalized, Au NP COOH, Gold Colloid
About This Item
Javasolt termékek
material
PEG 5000
Minőségi szint
Forma
dispersion in H2O
nanoparticles
kiszerelés
poly bottle of 1 mL
OD
50
átmérő
20 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
oldhatóság
water: miscible
sűrűség
1.00 g/cm3
λmax
520 nm
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
AuNPs may be used to prepare SARS-CoV-2 conjugate for COVID-19 detection using lateral flow immunoassay technique. It may also be used in the immobilization of antibodies to improve the sensitivity of optical fiber sensors for the screening of COVID-19. It can also be deposited on the titanium electrode for the formation of a miniaturized device for the electrochemical detection of DNA hybridization.
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)