Merck
757764
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin
average Mn 3,700, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine, biotin
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin,
Forma
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
PEG average Mn 3,400 (n~77)
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
átmeneti hőmérséklet
Tm 53-58 °C
Ω-end
amine
α-end
biotin
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Alkalmazás
  • Bioconjugation,
  • drug delivery,
  • PEG hydrogel,
  • crosslinker,
  • surface functionalization
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A Kurihara et al.
Bioconjugate chemistry, 11(3), 380-386 (2000-05-23)
The amyloid plaques of Alzheimer's disease (AD) are formed by the neuropeptide Abeta(1)(-)(42/43), and carboxyl terminal truncated forms of this neuropeptide, designated Abeta(1)(-)(40), bind to amyloid plaques of AD autopsy tissue sections. Therefore, Abeta(1)(-)(40) is a potential peptide radiopharmaceutical that
Cikkek
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.