Merck
684279
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate-1-13C,2,3,3-d3
98 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
CD2=CD13CO2CH2CF2CHF2
Molekulatömeg:
190.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 13C
98 atom % D
Teszt
97% (CP)
Forma
liquid
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(/[2H])[13C](=O)OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C6H6F4O2/c1-2-4(11)12-3-6(9,10)5(7)8/h2,5H,1,3H2/i1D2,2D,4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHJHZYSXJKREEE-ZPYCZKLBSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)