Merck
753742
Sigma-Aldrich
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
fluorescence λem 450 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in toluene
Szinonimák:
QD alkyl functionalized, Fluorescent Nanocrystals, Trilite
About This Item
Lineáris képlet:
CdSxSe1-x/ZnS
UNSPSC kód:
26111700
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1 mg/mL in toluene
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
átmérő
6 nm
bp
110-111 °C (lit.)
sűrűség
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
fluoreszcencia
λem 450 nm
funkcionális csoport
oleic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
These Photo and Thermostable Quantum Dot materials have comparable fluorescence and molecular kinetics across all colors. Narrow and sharp emission peaks result in less overlap of peaks when multiplexing.
Analízis megjegyzés
Full Width at Half Maximum: 30 - 40nm
Jogi információk
For use in optical electronics research only.
Trilite is a trademark of Cytodiagnostics Inc.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F
Lobbanási pont (C)
4 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)