Merck
749974
Sigma-Aldrich
Glycine-13C2,15N,2,2-d2
98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Szinonimák:
Aminoacetic acid-13C2,15N,2,2-d2, Aminoethanoic acid-13C2,15N,2,2-d2
About This Item
Lineáris képlet:
15NH213CD213COOH
Molekulatömeg:
80.06
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Teszt
95% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
240 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[15NH2][13C]([2H])([2H])[13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1D2,2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-VKCSHUPISA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)