Fontos dokumentumok
746118
Sodium difluoroheptylazidosulfinate
95%
Szinonimák:
Baran DAAS-Na Reagent, Sodium 1,1-difluoro-7-azido-heptylsulfinate, Sodium 7-azido-1,1-difluoroheptanesulfinate
Teszt
95%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: linker
funkcionális csoport
azide
fluoro
sulfinic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)C(F)(F)CCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H13F2N3O2S.Na/c8-7(9,15(13)14)5-3-1-2-4-6-11-12-10;/h1-6H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFNHIEJQAMGBCZ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)