Merck
742090
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
400 nm diameter, stabilized suspension in citrate buffer
Szinonimák:
Au NP, Gold Colloid
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Forma
nanoparticles
suspension
tartalmaz
Proprietary Surfactant as stabilizer
koncentráció
~1.9E+8 particles/mL
átmérő
400 nm
PDI
<0.2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ideal for adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications. Note: This product is not ideal for protein adsorption. For gold nanoparticles suitable for adsorption of proteins and other ligands for conjugate development, please see our gold nanoparticles stabilized in PBS.
This material is highly monodisperse (<12% variability in size and shape), and provides significantly improved surface reactivity. Applications include Surface Enhanced Raman Lables, Sensing/Detection, Biological Targeting, Plasmonics and Electronics.
Jogi információk
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Az arany (Au) nanorészecskék hangolható optikai és elektronikus tulajdonságokkal rendelkeznek, és számos alkalmazásban használják őket, többek között a fotovoltaikában, az érzékelőkben, a gyógyszeradagolásban és a katalízisben.
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.