Merck
740888
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) bis(2-bromoisobutyrate)
average Mn 1,000
Szinonimák:
PEG ATRP initiator, PEG BIBB
About This Item
Lineáris képlet:
C4H6O2Br(C2H4O)nC4H6OBr
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
form
solid
molekulatömeg
PEG Mn 1,000
average Mn 1,000
mp
>250 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Degree of functionality: >= 90%
Alkalmazás
Poly(ethylene glycol) Macroinitiator useful for the inclusion of a PEG block via controlled radical polymerization.
Poly(ethylene glycol)-containing ATRP initiator for generating a triblock copolymer with a PEG block in the center.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.