Merck
767581
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether 2-bromoisobutyrate
average Mn 600
Szinonimák:
Polyethylene glycol, PEG bib, mPEG ATRP, methoxyPolyethylene glycol bromoisobutyryl
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
form
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
PEG average Mn 350 (n~8)
average Mn 600
törésmutató
n20/D 1.465
sűrűség
1.214 g/mL at 25 °C
Ω-end
bromo
α-end
methoxy
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
PEG functionalized with bromoisobutyryl group to initiate atom transfer radical polymerization (ATRP). This macroinitiator can be used to increase biocompatibility; hydrophilicity; or generate block copolymers.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.