Fontos dokumentumok
SML0854
TBCA
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(E)-3-(2,3,4,5-Tetrabromophenyl)acrylic acid, Tetrabromocinnamic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1c(c(cc(c1Br)\C=C\C(=O)O)Br)Br
InChI
1S/C9H4Br4O2/c10-5-3-4(1-2-6(14)15)7(11)9(13)8(5)12/h1-3H,(H,14,15)/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVJQCVOKYJWUBC-OWOJBTEDSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)