Merck
736805
Sigma-Aldrich
4-Hydrazinopyridine hydrochloride
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H8ClN3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
145.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
244-250 °C
funkcionális csoport
hydrazine
SMILES string
Cl.NNc1ccncc1
InChI
1S/C5H7N3.ClH/c6-8-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H,6H2,(H,7,8);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MMLHRYAPGSEXCA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)