Merck
735280
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
97%
Szinonimák:
4-Cyano-2-fluorobenzyl alcohol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6FNO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
63-68 °C
sűrűség
1.27 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
fluoro
hydroxyl
nitrile
SMILES string
OCc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-3-6(4-10)1-2-7(8)5-11/h1-3,11H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGAURRAHPYQHDC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)