Merck
724211
Sigma-Aldrich
Nitrogen-15N1
(95 mole% 15N14N), 98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
15NN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
29.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141903
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
(95 mole% 15N14N)
Teszt
98% (CP)
Forma
gas
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
N#[15N]
InChI
1S/N2/c1-2/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IJGRMHOSHXDMSA-OUBTZVSYSA-N
Related Categories
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Gas cylinder
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Press. Gas Compr. Gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)