Merck
733164
Sigma-Aldrich
1-Oleoyl-18-13C-sn-glycero-3-phosphocholine
97 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC25H52NO7P
Molekulatömeg:
522.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
97 atom % 13C
Teszt
97% (CP)
Forma
solid
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H](COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCC[13CH3])=O
InChI
1S/C26H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h12-13,25,28H,5-11,14-24H2,1-4H3/b13-12-/t25-/m1/s1/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YAMUFBLWGFFICM-SRRGKNFKSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)