Merck
591599
Sigma-Aldrich
Trimethyl-13C3-amine hydrochloride
99 atom % 13C
Szinonimák:
Methanamine-13C, N,N-di(methyl-13C), hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
(13CH3)3N·HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Forma
solid
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
Cl.[13CH3]N([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i1+1,2+1,3+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZYJELPVAFJOGJ-HCULJTSZSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)