Merck
646091
Sigma-Aldrich
Elaidoyl-L-carnitine hydrochloride
98% (CP)
Szinonimák:
trans-9-Octadecenoyl-L-carnitine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H48ClNO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
462.11
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+](C[C@@H](CC(O)=O)OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/p+1/b13-12+/t23-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPOLTUVFXFHAHI-MDRMPYQZSA-O
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)