Merck
728950
Sigma-Aldrich
2-Bromopropionaldehyde diethyl acetal
95%
Szinonimák:
2-Bromo-1,1-diethoxypropane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H15BrO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
211.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.439
sűrűség
1.198 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
ether
SMILES string
CCOC(OCC)C(C)Br
InChI
1S/C7H15BrO2/c1-4-9-7(6(3)8)10-5-2/h6-7H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHIUAFXWZKCJLR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
145.0 °F
Lobbanási pont (C)
62.8 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)