Merck
702641
Sigma-Aldrich
Thieno[2,3-b]thiophene
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.668
sűrűség
1.326 g/cm3 at 25 °C
SMILES string
c1cc2ccsc2s1
InChI
1S/C6H4S2/c1-3-7-6-5(1)2-4-8-6/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHBTXTFFTYXOFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
199.9 °F
Lobbanási pont (C)
93.3 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)